Learn More
Alfacalcidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alfacalcidol |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H44O2/c1-18(2)8-6-9-19(3)24-13-14-25-21(10-7-15-27(24,25)5)11-12-22-16-23(28)17-26(29)20(22)4/h11-12,18-19,23-26,28-29H,4,6-10,13-17H2,1-3,5H3/b21-11+,22-12-/t19-,23-,24-,25+,26+,27-/m1/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 400.3341 |
| Porcentaje de pureza | >95% |