Learn More
Alfacalcidol, MedChemExpress
Código de producto. 16474216
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16474216 100 mg 100 miligramos
16465497 5 mg 5 miligramos
16459456 50 mg 50 miligramos
16452758 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16474216 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10003
MedChemExpress Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) is a vitamin D active metabolites, acts as a non-selective VDR activator medication, and widely be used in the management of osteoporosis.
Alfacalcidol (1-hydroxycholecalciferol) is a vitamin D active metabolites, acts as a non-selective VDR activator medication, and widely be used in the management of osteoporosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alfacalcidol
CAS 41294-56-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H44O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-hydroxycholecalciferol 1.alpha.-Hydroxyvitamin D3
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (124.80 mM)
SMILES C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)CCC/2)[H])O)O
Peso molecular (g/mol) 400.64
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.64
Porcentaje de pureza 98.72%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism