Learn More
Clorhidrato de alexidina, TRC
Código de producto. 30012046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012046 500 mg 500 miligramos
30006651 50 mg 50 miligramos
30011775 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA525000500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1715-30-6
Fórmula molecular C26 H56 N10 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 581.71
Nombre IUPAC 1-(2-etilhexil)-3-[N-[6-[[N-[N-(2-etilhexil)carbamimidoil]carbamimidoil]amino]hexil]carbamimidoil]guanidina; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alexidine, Dihydrochloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.4223