Learn More
R&D Systems™ Alexidine dihydrochloride
Código de producto. 18035472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18035472 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18035472 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3979/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective inhibitor of PTPMT1
Selective inhibitor of protein tyrosine phosphatases localized to mitochondrion 1 (PTPMT1) (IC50 = 1.08 μM in vitro). Stimulates increased insulin secretion by β-cells in rat pancreatic islets. Displays antitcancer properties in FaDu cells. Also preserves functional hematopoietic stem cells ex vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alexidine dihydrochloride
CAS 1715-30-6
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C26H58Cl2N10
Formula Weight (peso de la fórmula) 581.71
Pureza >98%
Peso molecular 581.72