Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ Colorantes reactivos a aminas Plus
Código de producto. 31722974
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor Más 488
Alexa Fluor Más 555
Alexa Fluor Más 647
Alexa Fluor Más 750
Color:
Naranja
Rojo lejano
Verde
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta o tinte Color Cantidad Tamaño de la unidad
31722974 Alexa Fluor Más 488 Verde 1 mg 1 miligramo
31722828 Alexa Fluor Más 488 Verde 5 mg 5 miligramos
31722899 Alexa Fluor Más 555 Naranja 1 mg 1 miligramo
31722840 Alexa Fluor Más 555 Naranja 5 mg 5 miligramos
31722929 Alexa Fluor Más 647 Rojo lejano 1 mg 1 miligramo
31722715 Alexa Fluor Más 647 Rojo lejano 5 mg 5 miligramos
31722709 Alexa Fluor Más 750 Rojo lejano 1 mg 1 miligramo
31722792 Alexa Fluor Más 750 Rojo lejano 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 31722974 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AF001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Alexa Fluor Además de colorantes reactivos a amina, la solución de etiquetado fluorescente de próxima generación. Diseñados para minimizar la tinción no específica y mejorar la relación señal-ruido, estos colorantes garantizan una detección precisa de objetivos de baja abundancia. Consiga imágenes brillantes y confiables con menor interferencia de fondo.
Invitrogen Alexa Fluor Los colorantes reactivos a aminas representan una solución de etiquetado fluorescente químicamente optimizada, diseñada para abordar las limitaciones críticas de los colorantes fluorescentes tradicionales en aplicaciones de identificación de objetivos de proteínas. Estos fluoróforos espectralmente diversos han sido diseñados para reducir significativamente la tinción no específica al tiempo que ofrecen relaciones señal-ruido mejoradas, lo que permite la detección precisa de objetivos de baja abundancia en muestras biológicas raras o preciosas.
A diferencia de los colorantes fluorescentes convencionales que presentan una reactividad cruzada problemática y una tinción de fondo elevada, el Alexa Fluor La serie de tintes Plus proporciona a los investigadores un método accesible para generar conjugados de fluoróforos brillantes y confiables que producen datos de imágenes de alta calidad con una interpretabilidad mejorada. Los tintes están específicamente optimizados para la compatibilidad con Zeba Columnas de eliminación de colorantes y biotina (n.° de cat. A44298) que facilitan flujos de trabajo de purificación optimizados en protocolos de etiquetado fluorescente.
Características de Alexa Fluor Además, los colorantes reactivos a las aminas incluyen:
  • Optimización de multiplexación —diseñada específicamente para un rendimiento superior en experimentos de multiplexación, lo que permite la detección y el análisis simultáneos de múltiples objetivos dentro de un solo ensayo.
  • Detección de objetivos de baja abundancia —diseñada con capacidades de sensibilidad mejoradas para detectar y visualizar eficazmente objetivos de baja abundancia en materiales de muestra raros o preciosos donde la conservación de la muestra es fundamental.
  • El rendimiento óptico superior —ofrece características de brillo mejoradas que mejoran significativamente la detección de señales y la visualización del objetivo en comparación con los reactivos de etiquetado convencionales.
  • La fotoestabilidad mejorada —muestra una resistencia mejorada al fotoblanqueo, lo que ayuda a garantizar una intensidad de señal constante durante sesiones de imágenes prolongadas y exposiciones repetidas.
  • La relación señal-ruido optimizada proporciona un —mayor rendimiento de relación señal-ruido, lo que da como resultado una discriminación de objetivos más clara y una menor interferencia de fondo.
  • La química reactiva a las aminas versátil —presenta grupos funcionales reactivos a las aminas convenientes que permiten una conjugación eficiente con una amplia gama de biomoléculas, incluidos anticuerpos, proteínas, péptidos y oligonucleótidos.
  • Amplia compatibilidad de aplicaciones —adecuada para etiquetar diversos objetivos moleculares, lo que lo hace adaptable a varios protocolos experimentales y aplicaciones de investigación.
Rendimiento óptico mejorado gracias al diseño avanzado de fluoróforos
Alexa Fluor Los colorantes reactivos representan un avance significativo en la tecnología de etiquetado fluorescente, ofreciendo un brillo y una fotoestabilidad superiores en comparación con los colorantes fluorescentes convencionales. Estas propiedades ópticas mejoradas se traducen directamente en una mejor calidad de imagen, lo que permite a los investigadores visualizar mayores detalles dentro de sus muestras biológicas. La mayor fotoestabilidad es particularmente valiosa para sesiones de imágenes prolongadas y experimentos de lapso de tiempo, donde el fotoblanqueo de fluoróforos tradicionales puede comprometer la calidad de los datos y los resultados experimentales.
Arquitectura de moléculas pequeñas optimizada para un etiquetado de proteínas versátil
El Alexa Fluor Los colorantes Plus están diseñados como pequeños fluoróforos orgánicos que mantienen la integridad estructural y la actividad biológica de las proteínas objetivo al tiempo que proporcionan una señal fluorescente excepcional. Estos fluoróforos se suministran en un formato reactivo a las aminas, lo que permite una conjugación sencilla con las aminas primarias presentes en las proteínas, incluidos los residuos de lisina y los grupos amino N-terminales. Esta química reactiva garantiza una unión covalente eficiente y estable a la proteína de interés mientras minimiza la posible interferencia con la función de la proteína.
Protocolo de etiquetado optimizado para obtener resultados consistentes
El procedimiento de etiquetado recomendado implica disolver el colorante reactivo en dimetilsulfóxido (DMSO) para crear una solución de trabajo, seguido de una incubación con la proteína objetivo en condiciones de reacción adecuadas. Después de la reacción de etiquetado, la eliminación del colorante no unido es fundamental para lograr relaciones señal-ruido óptimas y evitar la fluorescencia de fondo. Este paso de purificación se puede lograr de manera eficiente utilizando sistemas de purificación especializados como Pierce Zeba Columnas y placas de filtro para eliminación de colorantes y biotina, que proporcionan una separación rápida y eficaz de la proteína marcada del exceso de colorante sin reaccionar.
Amplia cartera de productos para diversas aplicaciones de investigación
Más allá del formato de colorante reactivo, Alexa Fluor Los colorantes Plus están disponibles en múltiples formatos convenientes para adaptarse a diversas necesidades experimentales. Los investigadores pueden acceder a estos fluoróforos avanzados como conjugados de anticuerpos primarios y secundarios preconjugados, eliminando la necesidad de procedimientos de etiquetado personalizados en aplicaciones de inmunofluorescencia. Además, ReadyLabel Los kits de etiquetado de anticuerpos proporcionan una solución completa para los investigadores que prefieren realizar sus propias conjugaciones de anticuerpos, ofreciendo todos los reactivos y protocolos necesarios en un único paquete optimizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formulación Sólido
Formato colorante reactivo a las aminas
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Colorante reactivo a las aminas
Peso molecular 885 g/mol
Tipo de filtro Fluoresceína (FITC)
Solubilidad DMSO
Contenido y almacenamiento -25 °C a 8 °C
Método de detección Fluorescencia
Grupo reactivo Éster de tetrafluorofenilo
Etiqueta o tinte Alexa Fluor Más 488
Tipo de etiqueta Alexa Fluor
Color Verde
Línea de productos Alexa Fluor
Diana de etiquetado Aminas primarias
Excitación/emisión 493/518