Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Código de producto. 15341025
Cambiar vista
Click to view available options
Excitación:
346 nm
490 nm
528 nm
554 nm
555 nm
571 nm
585 nm
620 nm
651 nm
753 nm
Emisión:
442 nm
514 nm
548 nm
570 nm
572 nm
596 nm
610 nm
640 nm
672 nm
783 nm
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Excitación Emisión unitSize
15341025 346 nm 442 nm 5 miligramos
15247349 490 nm 514 nm 5 miligramos
15421054 528 nm 548 nm 5 miligramos
15431054 554 nm 570 nm 5 miligramos
15441054 555 nm 572 nm 5 miligramos
15451054 571 nm 596 nm 5 miligramos
15461054 585 nm 610 nm 5 miligramos
15471054 620 nm 640 nm 5 miligramos
15481054 651 nm 672 nm 5 miligramos
15491054 753 nm 783 nm 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15341025 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A33076
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
El ácido carboxílico Alexa Fluor™ 350 es una forma no reactiva de Alexa Fluor™ 350 que puede usarse como patrón de referencia para conjugados de colorantes. Además, este derivado del ácido carboxílico puede convertirse en un éster reactivo a la amina utilizando técnicas químicas estándar o acoplarse a hidrazinas, hidroxilaminas y aminas en solución acuosa utilizando carbodiimidas solubles en agua como EDAC (Cat. E2247).
Las características del colorante Alexa Fluor™ 350 incluyen:
  • Línea láser: 350 nm
  • Conjunto de filtros común DAPI
  • Excitación máxima: 346 nm
  • Emisiones máximas: 442 nm
    Más información acerca del colorante Alexa Fluor™ 350
    El colorante Alexa Fluor™ 350 es un colorante con fluorescencia azul, con una fotoestabilidad y una excitación moderadas que se ajustan a la línea de láser de 350 nm. Al tratarse del colorante más brillante disponible en el canal azul, se utiliza para elementos diana de alta abundancia como la actina o tubulina. El colorante Alexa Fluor™ 350 se usa habitualmente con los colorantes Alexa Fluor™ 488, 594 y 647 para el multiplexado.
    Descubra los beneficios de la serie de colorantes Alexa Fluor™
    En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor™ son más brillantes, fotoestables y más resistentes al pH entre pH 4 y 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de marcaje sin supresión intramolecular. Para obtener información detallada, consulte Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum en el Manual de Molecular Probes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Cantidad 5 mg
    Tipo de producto Tinte
    Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). Proteja el producto de la luz.
    Fracción reactiva Free acid
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 350
    Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
    Línea de productos Alexa Fluor
    Emisión 442 nm
    Excitación 346 nm