Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG
Código de producto. 15691892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15691892 150 portaobjetos paquete de 150
1 options
Código de producto. 15691892 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B40926
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.00€
    627.65€ / paquete de 150
    Ahorro 54.35€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Presenta el anticuerpo conjugado IgG de cabra anti-conejo, combinado con poli-HRP. El kit de tiramida Alexa Fluor™ 647 SuperBoost™ combina el brillo de los tintes AlexaFluor con una alta amplificación de la señal de la reacción de etiquetado de la tiramida mediada por el poli-HRP
La amplificación de la señal de la tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de elementos diana de baja abundancia en inmunocitoquímica fluorescente multiplexable (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Características:
  • Alta sensibilidad para la detección de dianas de bajo nivel o difíciles de detectar por imágenes fluorescentes
  • Protocolo simple y detección utilizando filtros estándar
  • Adecuado para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios y otros kits SuperBoost
  • Requiere de 10 a 100 veces menos cantidad de anticuerpo primario que los experimentos estándar ICC/IHC/ISH
Ventajas:
  • Mejora de la señal con tiramidas Alexa Fluor: Utiliza las tiramidas Alexa Fluor, que reaccionan con HRP para depositar en última instancia el colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en las proteínas circundantes y otras moléculas similares
  • Mejora de poli-HRP: Varias enzimas HRP se conjugan con polímeros cortos, mejorando varias veces la señal sobre los sistemas HRP regulares
  • Solución de parada de reacción: Incluye una solución de parada de HRP para detener la reacción de HRP
  • Reducción del fondo: Incluir bloqueadores para la eliminación o reducción de la peroxidasa endógena y señales de fondo fluorescentes
Vida útil:
  • Estable durante 6 meses tras la recepción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Alexa Fluor 647
Cantidad 150 portaobjetos
Contenido y almacenamiento 1 kit es suficiente para 150 portaobjetos de microscopio (18 x 18 mm), que contiene: Tampón de bloqueo (1X), 22,5 ml
  • Anticuerpo secundario de cabra anticonejo conjugado con poli-HRP (1X), 22,5 ml
  • Reactivo de tiramida Alexa Fluor
  • Peróxido de hidrógeno
  • Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Línea de productos SuperBoost
    Tipo de producto Kit de tiramida