Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Biotin Control Peptide
Código de producto. 10429428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,4 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
10429428 0,4 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10429428 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PV6032
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reactivo de control para su uso con Eu-anti-biotina (PV5901 y PV5900) o EU-estreptavidina (PV5899 y PV6025).
Reactivo de control para su uso con Eu-antibiotina (PV5901 y PV5900) o EU-estreptavidina (PV5899 y PV6025).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Alexa Fluor
Color Rojo lejano
Contenido y almacenamiento Péptido de control de 100 nM AlexaFluor 647-biotina en 10 mM de HEPES, 137 mM de NaCl, 2,7 mM de KCl (solución salina tamponada HEPES). Almacenar a -20 °C y proteger de la luz.
Formato Congelado
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Cantidad 0,4 mL
Categoría de investigación Descubrimiento de fármacos, inmunología
Condiciones de envío Hielo seco