Learn More
Invitrogen™ Azida Alexa Fluor™ 647, sal de trietilamonio
Descripción
The far red-fluorescent Alexa Fluor™ 647 azide is reactive with terminal alkynes via a copper-catalyzed click reaction. The bright and photostable fluorophore can be for used with flow cytometry, microscopy, and HCS
Dissolve in high-quality anhydrous DMSO for stock concentrations of 1 to 10 mM.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Sólido |
| Cantidad | 0,5 mg |
| Tipo de producto | Azida |
| Peso molecular | ∼850 g/mol |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido) |
| Contenido y almacenamiento | Almacénese a ≤-20 °C, desecado y protegido de la luz. |
| Reactividad química | Alquino |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de sistema | Click-iT™ |
| Mostrar más |