Learn More
Alexa Fluor™ 647 Anti-Cytokeratin 14 antibody [LL002], Abcam
Código de producto. 32097762 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
10 microlitros
100 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32097762 10 μL 10 microlitros
32097961 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 32097762 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab32178310uL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
Knockout Tested Mouse Monoclonal Cytokeratin 14 antibody - conjugated to Alexa Fluor™ 647. Suitable for ICC/IF, IHC-P and reacts with Human samples.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Especificaciones
Antígeno Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)
Aplicaciones Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry (FFPE)
Localización celular Cytoplasm; Nucleus; Expressed in both as a filamentous pattern.
Clasificación Monoclonal
Clon LL002
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación pH: 7.4, Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 30% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
génica KRT14
N.º de referencia del gen P02533
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 10 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Oncology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Primary Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG3
Condiciones de envío Blue Ice
Gen diana KRT14
Molécula diana Keratin, type I cytoskeletal 14 (Cytokeratin 14)