Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 647 Alkyne, Triethylammonium Salt
Código de producto. 10319114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10319114 0,5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10319114 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A10278
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Alquino Alexa Fluor™ 647, sal de trietilamonio
El alquino rojo fluorescente lejano Alexa Fluor™ 647 reacciona con azidas mediante una reacción clic catalizada con cobre. El fluoróforo brillante y fotoestable puede usarse con citometría de flujo, microscopía y HCS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 0,5 mg
Tipo de producto Alquino
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Contenido y almacenamiento Almacénese a ≤-20 °C, desecado y protegido de la luz.
Reactividad química Azida
Método de detección Fluorescente
Grupo reactivo Alquino
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Alquino
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Color Rojo lejano
Línea de productos Alexa Fluor, Molecular Probes