Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin
Código de producto. 15611902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
150 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
15611902 150 portaobjetos paquete de 150
1 options
Código de producto. 15611902 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B40935
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La amplificación de la señal de tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de objetivos de baja abundancia en inmunocitoquímica (ICC) fluorescente multiplexable, inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Los kits SuperBoost™ combinan el brillo de los colorantes AlexaFluor con la amplificación de señal superior de una reacción de etiquetado de tiramida mediada por poli-HRP para producir una sensibilidad 10-200 veces mayor que los métodos estándar. Para investigaciones importantes, los kits SuperBoost mejoran los resultados para obtener una visibilidad clara de las áreas críticas que los métodos de obtención de imágenes estándar no revelan.
Los kits SuperBoost son fáciles de usar y se adaptan fácilmente a los protocolos experimentales estándar ICC, IHC o FISH, utilizando cualquier tipo de célula o tejido. Las células etiquetadas con un kit SuperBoost se pueden exponer con cualquier tipo de microscopio, produciendo imágenes multiplexadas de alta resolución. Este kit en particular presenta tiramida AlexaFluor 594 (591/617 ex/em), detectado usando un cubo de filtro estándar Rojo / Texas Red™. Este kit también incluye estreptavidina conjugada con HRP.
• Sensibilidad superior para la detección de blancos de bajo nivel o difíciles de detectar mediante imágenes fluorescentes
• Protocolo simple y detección mediante filtros estándar
• Adecuados para imágenes multiplexadas de alta resolución: etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios y otros kits SuperBoost
• Requiere 10-100 veces menos anticuerpo primario que los experimentos ICC/IHC/ISH estándar
Los kits SuperBoost se basan en el sistema de amplificación de señal de tiramida, que utiliza la actividad catalítica de la peroxidasa de rábano picante (HRP) para generar un marcado de alta densidad de una proteína diana o secuencia de ácido nucleico in situ. Un experimento típico de ICC/IHC/ISH usando un kit SuperBoost requiere 10-100 veces menos anticuerpo primario que los experimentos estándar de ICC/IHC/ISH. Los kits SuperBoost ofrecen una intensidad de señal específica superior sobre el fondo, por lo que el protocolo se optimiza fácilmente para detectar señales específicas en muestras en las que se observa una alta autofluorescencia endógena.
Mejora de la señal con tiramidas Alexa Fluor: Los kits SuperBoost utilizan tiramidas Alexa Fluor, que reaccionan con el HRP para depositar en última instancia el tinte brillante y fotoestable Alexa Fluor en las proteínas circundantes y otras moléculas similares. Los kits SuperBoost son los únicos que combinan el brillo de los colorantes Alexa Fluor con la mejora de la amplificación de la señal de tiramida para producir una señal superior.
Solución de parada de reacción: Al igual que cualquier sistema de etiquetado basado en enzimas, es posible desarrollar la señal en exceso. Los kits SuperBoost incluyen una solución de parada de HRP para detener la reacción de HRP. La solución de parada de HRP se puede utilizar para obtener la señal máxima, sin aumento de la señal de fondo. Las imágenes producidas con tiempos de reacción de HRP optimizados son tan nítidas como las imágenes producidas con métodos ICC/IHC/ISH estándar, pero con 10-200 veces más sensibilidad.
Reducción del fondo: Los kits SuperBoost incluyen bloqueadores para la eliminación o reducción de la peroxidasa endógena y las señales de fondo fluorescentes. Estos bloqueadores ayudan a garantizar que solo se mejoran las señales específicas mientras se mantienen las señales no específicas/de fondo bajo control.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Alexa Fluor 594
Cantidad 150 portaobjetos
Contenido y almacenamiento 1 kit es suficiente para 150 portaobjetos de microscopio (18 x 18 mm), que contiene: Tampón de bloqueo (1 X), 22,5 ml
  • Estreptavidina conjugada con HRP (1 X), 22,5 ml
  • Reactivo de tiramida Alexa Fluor
  • Peróxido de hidrógeno (solución estabilizada al 3 %)
  • Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Línea de productos SuperBoost
    Tipo de producto Kit de tiramida