Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Código de producto. 13463319
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
3 x 100 μg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
25 miligramos
300 microgramos
5 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13463319 3 x 100 μg 300 microgramos
10749574 1 mg 1 miligramo
11504017 5 mg 5 miligramos
13493309 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13463319 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A37572
 Artículo restringido
En stock
Éster NHS Alexa Fluor™ 594 (éster succinimidilo)
Alexa Fluor™ 594 es un tinte rojo brillante. El tinte Alexa Fluor™ 594, empleado para la generación estable de señales para la adquisición de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 594 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular (más información).
El éster NHS (o succinimidilo éster) de Alexa Fluor™ 594 es la herramienta más popular para conjugar este colorante con una proteína o anticuerpo. Los ésteres NHS se pueden usar para etiquetar aminas primarias (R-NH2) de proteínas, oligonucleótidos modificados por aminas y otras moléculas que contengan aminas. El conjugado de Alexa Fluor™ resultante mostrará una fluorescencia más brillante y mayor fotoestabilidad que los conjugados de otros fluoróforos espectralmente similares.
Información detallada acerca de este éster NHS Alexa Fluor™:
Etiqueta de fluoróforo: Tinte Alexa Fluor™ 594
Grupo reactivo: Éster NHS
Reactividad: Aminas primarias en proteínas y ligandos, oligonucleótidos modificados con aminas
Ex/Em del conjugado: 590/617 nm
Coeficiente de extinción: 92 000 cm-1M-1
Tintes espectralmente similares: Texas Red™, Bodipy-TR
Peso molecular: 819,8
Reacción de conjugación típica
Puede conjugar reactivos que reaccionan a aminas con prácticamente cualquier proteína o péptido (el protocolo proporcionado está optimizado para anticuerpos IgG). Puede ampliar la reacción para cualquier cantidad de proteína, pero la concentración de la proteína debe ser al menos de 2 mg/ml para obtener unos resultados óptimos. Recomendamos probar tres grados de etiquetado distintos, utilizando tres proporciones molares diferentes del reactivo en la proteína.
El éster NHS Alexa Fluor™ suele disolverse en dimetilformamida (DMF) anhidra o dimetilsulfóxido (DMSO) (D12345) de gran calidad, y la reacción se lleva a cabo en un tampón de bicarbonato sódico de 0,1–0,2 M, pH 8,3, a temperatura ambiente durante una hora. Dado que la pKa de la amina terminal es inferior a la del grupo amino épsilon de lisina, puede realizar un etiquetado más selectivo de la terminal amina mediante un tampón más cercano al pH neutro.
Purificación del conjugado
Los anticuerpos etiquetados se separan normalmente del tinte Alexa Fluor™ mediante una columna de filtración en gel, como Sephadex™ G-25, BioGel™ P-30 o equivalentes. Para cantidades mucho mayores o menores de proteínas, seleccione un medio de filtración en gel con un corte de peso molecular adecuado o purifique por diálisis. Ofrecemos varios kits de purificación optimizados para diferentes cantidades de conjugado de anticuerpos:
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para 0,5-1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para 20-50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugados de anticuerpos para 50-100 μg (A33088)
Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de etiquetado, lea Kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos— sección 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Personalizaremos el conjugado que desee
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee.’’’’ Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 3 x 100 μg
Tipo de producto Tinte
Contenido y almacenamiento 3 tubos
Almacenar desecado a -20 °C tras su recepción
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Alexa Fluor
Emisión 617 nm
Excitación 590 nm