Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Microscale Protein Labeling Kit
Código de producto. 10482702
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10482702 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10482702 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A30008
Kit de etiquetado de proteínas a microescala Alexa Fluor™ 594
Los kits de etiquetado de proteínas a microescala proporcionan un método práctico para colocar una etiqueta fluorescente en una pequeña cantidad de anticuerpos o proteínas (entre 20 y 100 μg). Los kits están disponibles en cuatro colores (o biotina) de Alexa Fluor™ e incluyen todo lo necesario para tres reacciones de separación y etiquetado.
Características importantes de los kits de etiquetado de proteínas a microescala:
  • Las proteínas marcadas suelen estar listas para su uso en 2 horas (∼30 minutos de manipulación)
  • Optimizados para entre 20 y 100 μg de proteínas con pesos moleculares entre 12 y 150 kDa.
  • Purificados utilizando cómodos filtros de centrifugación con rendimientos entre el 60 y el 90 %.
  • Las proteínas de estabilización deben eliminarse de la muestra antes del etiquetado.
    Química de la reacción estable y colorantes excelentes Alexa Fluor™
    En los kits de etiquetado de proteínas a microescala, el colorante reactivo contiene una fracción de succinimidilo (NHS) éster que reacciona con aminas primarias de proteínas para formar unos conjugados de proteínas y colorantes estables. En comparación con los tintes tradicionales, los tintes Alexa Fluor™ son más brillantes y fotoestables, y presentan una mayor resistencia al pH, entre pH 4 y pH 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de marcaje sin supresión intramolecular. Para obtener información detallada, consulte la guía Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum—Section 1.3.
    Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
    Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte Antibody Labeling from A to Z (Etiquetado de anticuerpos de la A a la Z) o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros diversos kits, lea Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 en el Manual Molecular Probes™.
    Prepararemos un conjugado de anticuerpo personalizado para usted
    Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de existencias, prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado para usted. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Solo para uso en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de producto Kit de etiquetado de proteínas
    Cantidad 1 kit
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
    Método de detección Fluorescencia
    Excitación/emisión 590/617
    Método de etiquetado Basado en conjugación
    Escala de etiquetado 20 - 100 μg
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Línea de productos Alexa Fluor
    Fracción reactiva Éster de succinimidilo (NHS)
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor 594
    Color Rojo
    Labeling Target Proteínas
    Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor