Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Hydrazide
Descripción
La hidrazida Alexa Fluor™ 594 es útil como trazador de células y como tinte reactivo para etiquetar aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas. Alexa Fluor™ 594 es un tinte fluorescente rojo brillante. El tinte Alexa Fluor™ 594, empleado para la generación estable de señales para la adquisición de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 594 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular (más información).
Información detallada acerca de esta maleimida Alexa Fluor™:
Etiqueta de fluoróforo: tinte Alexa Fluor™ 594
Grupo reactivo: hidrazida
Reactividad: Aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas
Ex/Em del conjugado: 588/613 nm
Coeficiente de extinción: 97.000 cm-1M-1
Tintes espectralmente similares: Texas Red
Peso molecular: 758.79
Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
Las hidroxilaminas y las hidrazidas Alexa Fluor™ son útiles como trazadores de células de bajo peso molecular, impermeabilizantes de membrana y con fijación de aldehídos que exhiben fluorescencia brillante y mayor fotoestabilidad que las células derivadas de otros fluoróforos espectralmente similares. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.
Aplicaciones de etiquetado de glicoproteínas y polisacáridos
Las hidroxilaminas y las hidrazidas Alexa Fluor™ son moléculas reactivas que se pueden usar para añadir una etiqueta fluorescente a biomoléculas que contienen aldehídos o cetonas. Los aldehídos y las cetonas se pueden introducir en los polisacáridos y las glicoproteínas mediante oxidación y cetonas pueden ser introducidas en polisacáridos y glicoproteínas mediante oxidación con periodato de dioles vecinales. La galactosa oxidasa también se puede usar para oxidar residuos de galactosa terminal de glicoproteínas o aldehídos.
Hidrazida frente a hidroxilamina
Los derivados de la hidrazida reaccionan con las cetonas y los aldehídos para producir hidrazonas relativamente estables. Los derivados de la hidroxilamina (compuestos aminoácidos) reaccionan con los aldehídos y las cetonas para producir oximas. Las oximas son superiores a las hidrazonas con respecto a la estabilidad hidrolítica. Tanto las hidrazonas como las oximas pueden reducirse con borohidruro de sodio (NaBH4) para aumentar aún más la estabilidad de la vinculación.
Obtenga más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de etiquetado, lea Kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos, sección 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Personalizaremos el conjugado que desee
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Información detallada acerca de esta maleimida Alexa Fluor™:
Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
Las hidroxilaminas y las hidrazidas Alexa Fluor™ son útiles como trazadores de células de bajo peso molecular, impermeabilizantes de membrana y con fijación de aldehídos que exhiben fluorescencia brillante y mayor fotoestabilidad que las células derivadas de otros fluoróforos espectralmente similares. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.
Aplicaciones de etiquetado de glicoproteínas y polisacáridos
Las hidroxilaminas y las hidrazidas Alexa Fluor™ son moléculas reactivas que se pueden usar para añadir una etiqueta fluorescente a biomoléculas que contienen aldehídos o cetonas. Los aldehídos y las cetonas se pueden introducir en los polisacáridos y las glicoproteínas mediante oxidación y cetonas pueden ser introducidas en polisacáridos y glicoproteínas mediante oxidación con periodato de dioles vecinales. La galactosa oxidasa también se puede usar para oxidar residuos de galactosa terminal de glicoproteínas o aldehídos.
Hidrazida frente a hidroxilamina
Los derivados de la hidrazida reaccionan con las cetonas y los aldehídos para producir hidrazonas relativamente estables. Los derivados de la hidroxilamina (compuestos aminoácidos) reaccionan con los aldehídos y las cetonas para producir oximas. Las oximas son superiores a las hidrazonas con respecto a la estabilidad hidrolítica. Tanto las hidrazonas como las oximas pueden reducirse con borohidruro de sodio (NaBH4) para aumentar aún más la estabilidad de la vinculación.
Obtenga más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de etiquetado, lea Kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos, sección 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Personalizaremos el conjugado que desee
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 594 |
| Fracción reactiva | Amina, hidrazida |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Excitation/Emission | 588/613 nm |
| Línea de productos | Alexa Fluor |