Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 555 Cadaverine
Descripción
La cadaverina Alexa Fluor™ 555 es útil como trazador polar y como colorante reactivo para marcar proteínas mediante una fracción de ácido carboxílico. Alexa Fluor™ 555 es un colorante naranja brillante. El colorante Alexa Fluor™ 555, empleado para la generación estable de señales para la adquisición de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 555 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, marcadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular (más información).
Información detallada acerca de esta cadaverina Alexa Fluor™:
Etiqueta de fluoróforo: tinte Alexa Fluor™ 555
Grupo reactivo: cadaverina
Reactividad: ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas (y residuos de glutamina a través de una reacción de transamidación catalizada por enzimas)
Ex/Em del conjugado: 555/572 nm
Coeficiente de extinción: 155.000 cm-1 m-1
Tintes espectralmente similares: TRITC
Peso molecular: ∼950
Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
Las cadaverinas Alexa Fluor™ son excelentes trazadores polares fluorescentes porque son brillantes, pequeñas y solubles en agua. Puesto que contienen un grupo funcional con fijación de aldehídos, se pueden fijar en células mediante el tratamiento con formaldehído o glutaraldehído. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.
Aplicaciones de marcado de proteínas
Las cadaverinas Alexa Fluor™ se pueden usar como moléculas reactivas para añadir una etiqueta fluorescente a los ácidos carboxílicos con un agente de acoplamiento que actúe como una carbodiimida; no reaccionan espontáneamente con los ácidos carboxílicos en solución. Sin embargo, reaccionan espontáneamente con los grupos funcionales reactivos a aminas comunes, incluidos los succinimidilo ésteres y los isotiocianatos. Las cadaverinas Alexa Fluor™ que contienen aminas también se pueden usar para etiquetar residuos de glutamina en algunas proteínas y péptidos a través de una reacción de transamidación catalizada por enzimas.
Obtenga más información acerca del marcado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de marcado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de marcado, lea la sección 1.2 sobrekits para marcado de proteínas y ácidos nucleicos del manual de Molecular Probes™.
Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Información detallada acerca de esta cadaverina Alexa Fluor™:
Aplicaciones de seguimiento y rastreo de células
Las cadaverinas Alexa Fluor™ son excelentes trazadores polares fluorescentes porque son brillantes, pequeñas y solubles en agua. Puesto que contienen un grupo funcional con fijación de aldehídos, se pueden fijar en células mediante el tratamiento con formaldehído o glutaraldehído. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.
Aplicaciones de marcado de proteínas
Las cadaverinas Alexa Fluor™ se pueden usar como moléculas reactivas para añadir una etiqueta fluorescente a los ácidos carboxílicos con un agente de acoplamiento que actúe como una carbodiimida; no reaccionan espontáneamente con los ácidos carboxílicos en solución. Sin embargo, reaccionan espontáneamente con los grupos funcionales reactivos a aminas comunes, incluidos los succinimidilo ésteres y los isotiocianatos. Las cadaverinas Alexa Fluor™ que contienen aminas también se pueden usar para etiquetar residuos de glutamina en algunas proteínas y péptidos a través de una reacción de transamidación catalizada por enzimas.
Obtenga más información acerca del marcado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de marcado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de marcado, lea la sección 1.2 sobrekits para marcado de proteínas y ácidos nucleicos del manual de Molecular Probes™.
Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Cadaverina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Amina, cadaverina |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 555 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Emisión | 572 nm |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?