Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 555 Azide, Triethylammonium Salt
Código de producto. 10620930
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10620930
Marca: Molecular Probes™ A20012
Azida Alexa Fluor™ 555, sal de trietilamonio
La azida naranja fluorescente Alexa Fluor™ 555 está diseñada para reaccionar con moléculas que contienen alquinos a través de la rápida, selectiva y extremadamente eficiente reacción de clic catalizada por cobre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 0,5 mg
Tipo de producto Azida
Contenido y almacenamiento Almacénese a -20 °C, desecado y protegido de la luz.
Reactividad química Alquino
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de sistema Click-iT™
Fracción reactiva Amina, azida
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 555
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Color Naranja
Línea de productos Alexa Fluor
Emisión 565
Excitación 555