Learn More
Invitrogen™ Kit de tiramida SuperBoost™ Alexa Fluor™ 488, IgG de cabra anti-ratón
Código de producto. 15611892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Suficiente para 150 portaobjetos
Suficiente para 50 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
paquete de 150
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15611892 Suficiente para 150 portaobjetos paquete de 150
15642232 Suficiente para 50 portaobjetos paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15611892 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B40912
 Artículo restringido
En stock
Incluye el anticuerpo secundario IgG de cabra antirratón, combinado con poli-HRP. El kit de tiramida Alexa Fluor™ 488 SuperBoost™ combina el brillo de los colorantes Alexa Fluor con una alta amplificación de la señal de la reacción de etiquetado de la tiramida mediada por el poli-HRP
La amplificación de la señal de la tiramida SuperBoost™ es el método más sensible para la detección de elementos diana de baja abundancia en inmunocitoquímica fluorescente multiplexable (ICC), inmunohistoquímica (IHC) e hibridación in situ (ISH).
Características:
  • Alta sensibilidad para la detección de dianas de bajo nivel o difíciles de detectar por imágenes fluorescentes
  • Protocolo simple y detección utilizando filtros estándar
  • Adecuado para imágenes multiplexadas de alta resolución, etiquetado conjunto con DAPI, anticuerpos secundarios y otros kits SuperBoost
  • Requiere de 10 a 100 veces menos cantidad de anticuerpo primario que los experimentos estándar ICC/IHC/ISH
Ventajas:
  • Mejora de la señal con tiramidas Alexa Fluor: Utiliza las tiramidas Alexa Fluor, que reaccionan con HRP para depositar en última instancia el colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en las proteínas circundantes y otras moléculas similares
  • Mejora de poli-HRP: Varias enzimas HRP se conjugan con polímeros cortos, mejorando varias veces la señal sobre los sistemas HRP regulares
  • Solución de parada de reacción: Incluye una solución de parada de HRP para detener la reacción de HRP
  • Reducción del fondo: Incluir bloqueadores para la eliminación o reducción de la peroxidasa endógena y señales de fondo fluorescentes
Vida útil:
  • Estable durante 6 meses tras la recepción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conjugado Alexa Fluor 488
Cantidad Suficiente para 150 portaobjetos
Contenido y almacenamiento 1 kit es suficiente para 150 portaobjetos de microscopio (18 x 18 mm), que contiene: Tampón de bloqueo (1X), 22,5 ml
  • Anticuerpo secundario de cabra antirratón conjugado con poli-HRP (1X), 22,5 ml
  • Reactivo de tiramida Alexa Fluor
  • Peróxido de hidrógeno
  • Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Línea de productos SuperBoost
    Tipo de producto Kit SuperBoost Tyramide