Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Microscale Protein Labeling Kit
Descripción
Los kits de etiquetado de proteínas a microescala proporcionan un método práctico para colocar una etiqueta fluorescente en una pequeña cantidad de anticuerpos o proteínas (entre 20 y 100 μg). Los kits están disponibles en cuatro colores (o biotina) de Alexa Fluor™ e incluyen todo lo necesario para tres reacciones de separación y etiquetado.
Características importantes de los kits de etiquetado de proteínas a microescala:
Proteínas etiquetadas normalmente listas para su uso en 2 h (tiempo de manipulación ∼30 min).
Optimizados para entre 20 y 100 μg de proteínas con pesos moleculares entre 12 y 150 kDa
Purificados mediante cómodos filtros de centrifugación con rendimientos entre el 60 y el 90 %
Las proteínas de estabilización deben eliminarse de la muestra antes del etiquetado
Química de la reacción estable y colorantes excelentes Alexa Fluor™
En los kits de etiquetado de proteínas a microescala, el colorante reactivo contiene una fracción de éster de tetrafluorofenil (TFP) que es más estable en la solución que el éster de succinimidilo (NHS) de uso frecuente. Los ésteres de TFP reaccionan de manera eficaz con aminas primarias de proteínas para formar conjugados de proteínas y colorantes estables. En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor™ son más brillantes y fotoestables, y presentan una mayor resistencia al pH, entre pH 4 y pH 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de etiquetado sin desactivación intramolecular. Para obtener información detallada, consulte la guía Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum—Section 1.3.
Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte Antibody Labeling from A to Z o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros diversos kits, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Prepararemos conjugados de anticuerpos personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Características importantes de los kits de etiquetado de proteínas a microescala:
Química de la reacción estable y colorantes excelentes Alexa Fluor™
En los kits de etiquetado de proteínas a microescala, el colorante reactivo contiene una fracción de éster de tetrafluorofenil (TFP) que es más estable en la solución que el éster de succinimidilo (NHS) de uso frecuente. Los ésteres de TFP reaccionan de manera eficaz con aminas primarias de proteínas para formar conjugados de proteínas y colorantes estables. En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor™ son más brillantes y fotoestables, y presentan una mayor resistencia al pH, entre pH 4 y pH 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de etiquetado sin desactivación intramolecular. Para obtener información detallada, consulte la guía Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum—Section 1.3.
Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte Antibody Labeling from A to Z o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros diversos kits, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Prepararemos conjugados de anticuerpos personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de proteínas |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (de 2 °C a 8 °C) y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Excitación/emisión | 495/519 |
| Método de etiquetado | Basado en conjugación |
| Escala de etiquetado | 20 - 100 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Fracción reactiva | Éster de tetrafluorofenilo (TFP) |
| Mostrar más |