Learn More
Invitrogen™ Hidroxilamina Alexa Fluor™ 488
Código de producto. 10226602
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad unitSize
10226602 1 mg cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10226602 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A30629
Edge
This item is not returnable. View return policy
Alexa Fluor™ 488 Hydroxylamine is useful as a cell tracer and as a reactive dye for labeling aldehydes or ketones in polysaccharides or glycoproteins.
La hidroxilamina Alexa Fluor™ 488 es útil como marcador de células y como colorante reactivo para etiquetar aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas. La Alexa Fluor™ 488 es un tinte fluorescente, verde brillante con una excitación adaptada idealmente para la línea de láser de 488 nm. El tinte Alexa Fluor™ 488, empleado para la generación estable de señales para la obtención de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 488 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, marcadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular (más información).
Información detallada acerca de esta hidroxilamina Alexa Fluor™:
• Etiqueta de fluoróforo: Colorante Alexa Fluor™ 488
• Grupo reactivo: hidroxilamina
• Reactividad: Aldehídos o cetonas
• Ex/em del conjugado: 494/518 nm
• Coeficiente de extinción: 77 000 cm - 1M - 1
• Colorantes espectralmente similares: FITC, GFP
• Peso molecular: 895.07
Aplicaciones de seguimiento y marcado de células
Las hidroxilaminas y las hidracidas Alexa Fluor™ son útiles como marcadores de células de bajo peso molecular, impermeabilizantes de membrana y con fijación de aldehídos. Exhiben fluorescencia brillante y mayor fotoestabilidad que los marcadores celulares derivados de otros fluoróforos espectralmente similares. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y rastreo de células.
Aplicaciones de etiquetado de glicoproteínas y polisacáridos
Las hidroxilaminas y las hidrazidas Alexa Fluor™ son moléculas reactivas que se pueden usar para añadir una etiqueta fluorescente a biomoléculas que contienen aldehídos o cetonas. Los aldehídos y las cetonas se pueden introducir en los polisacáridos y las glicoproteínas mediante oxidación y cetonas pueden ser introducidas en polisacáridos y glicoproteínas mediante oxidación con periodato de dioles vecinales. La galactosa oxidasa también se puede utilizar para oxidar los residuos de galactosa terminal de las glucoproteínas a los aldehídos.
Hidracida frente a hidroxilamina
Los derivados de la hidracina reaccionan con cetonas y aldehídos para producir hidracinas relativamente estables. Los derivados de la hidroxilamina (compuestos aminoácidos) reaccionan con los aldehídos y las cetonas para producir oximas. Las oximas son superiores a las hidrazonas con respecto a la estabilidad hidrolítica. Tanto las hidrazonas como las oximas pueden reducirse con el borohidruro de sodio (NaBH4) para aumentar aún más la estabilidad del enlace.
Más información sobre el etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de proteínas y anticuerpos Molecular Probes™ para adaptarse a su material inicial y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de marcado, lea la sección 1.2 sobrekits para marcado de proteínas y ácidos nucleicos del manual de Molecular Probes™.
Creamos conjugados personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, le prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 µg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 µg (A33088)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descripción Hidroxilamina Alexa Fluor™ 488, 1mg, amarillo, sólido, fórmula molecular C27H38N4o8S, peso molecular 578.68, etiqueta de Alexa Fluor™ 488, aldehído, ácido carboxílico, reactividad química de cetona, longitudes de onda de excitación/emisión de 494/518nm, utilizado para la etiqueta
Formulación Sólido
Para utilizar con (aplicación) Viabilidad celular, proliferación y función, etiquetado químico, etiquetado de proteínas y entrecruzamiento
Cantidad 1 mg
Tipo de producto Hidroxilamina
Intervalo de pH De 4 a 10
Peso molecular 578.68kDa
Pureza HPLC, 99 % a 254 nm
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 °C a -30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Ácido carboxílico, cetona, aldehído
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Amina, hidroxilamina
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 488
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Color Amarillo
Línea de productos Alexa Fluor
Emisión 518
Excitación 494 nm