Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Hydrazide
Descripción
La hidracida Alexa Fluor™ 488 es útil como marcador de células y como colorante reactivo para etiquetar aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas. El colorante Alexa Fluor™ 488 es un colorante fluorescente, verde brillante con una excitación adaptada idealmente para la línea de láser de 488 nm. El tinte Alexa Fluor™ 488, empleado para la generación estable de señales para la obtención de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de las formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 488 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el etiquetado celular.
Información detallada sobre la hidracida Alexa Fluor™:
Etiqueta de fluoróforo: Colorante Alexa Fluor™ 488
Grupo reactivo: hidracida
Reactividad: aldehídos o cetonas en polisacáridos y glicoproteínas
Excitación/emisión del conjugado: 493/517 nm
Coeficiente de extinción: 71.000 cm-1 m-1
Colorantes de espectro similar: FITC, GFP
Peso molecular: 570,48
Aplicaciones de seguimiento y marcado de células
Las hidroxilaminas y las hidracidas Alexa Fluor™ son útiles como trazadores de células de bajo peso molecular, impermeables a la membrana y con fijación de aldehídos. Muestran una fluorescencia más brillante y mayor fotoestabilidad que las células derivadas de otros fluoróforos espectralmente similares. Se cargan fácilmente en las células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga™ de célula pinocítica Influx.
Aplicaciones de etiquetado de glicoproteínas y polisacáridos
Las™ hidracidas y las hidroxilaminas Alexa Fluor son moléculas reactivas que se pueden usar para añadir una etiqueta fluorescente a las biomoléculas que contienen aldehídos o cetonas. Los aldehídos y las cetonas se pueden introducir en los polisacáridos y las glicoproteínas mediante oxidación con periodato de dioles vecinales. La galactosa oxidasa también se puede utilizar para oxidar los residuos de galactosa terminal de las glucoproteínas a los aldehídos.
Hidracida frente a hidroxilamina
Los derivados de la hidracina reaccionan con cetonas y aldehídos para producir hidracinas relativamente estables. Los derivados de la hidroxilamina (compuestos aminoácidos) reaccionan con los aldehídos y las cetonas, y producen oximas. Las oximas son superiores a las hidrazonas en cuanto a la estabilidad hidrolítica. Tanto las hidrazonas como las oximas pueden reducirse con borohidruro de sodio (NaBH4) para aumentar aún más la estabilidad de la vinculación.
Obtenga más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros kits de etiquetado, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Preparamos conjugados de anticuerpos personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le’ prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Información detallada sobre la hidracida Alexa Fluor™:
Aplicaciones de seguimiento y marcado de células
Las hidroxilaminas y las hidracidas Alexa Fluor™ son útiles como trazadores de células de bajo peso molecular, impermeables a la membrana y con fijación de aldehídos. Muestran una fluorescencia más brillante y mayor fotoestabilidad que las células derivadas de otros fluoróforos espectralmente similares. Se cargan fácilmente en las células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga™ de célula pinocítica Influx.
Aplicaciones de etiquetado de glicoproteínas y polisacáridos
Las™ hidracidas y las hidroxilaminas Alexa Fluor son moléculas reactivas que se pueden usar para añadir una etiqueta fluorescente a las biomoléculas que contienen aldehídos o cetonas. Los aldehídos y las cetonas se pueden introducir en los polisacáridos y las glicoproteínas mediante oxidación con periodato de dioles vecinales. La galactosa oxidasa también se puede utilizar para oxidar los residuos de galactosa terminal de las glucoproteínas a los aldehídos.
Hidracida frente a hidroxilamina
Los derivados de la hidracina reaccionan con cetonas y aldehídos para producir hidracinas relativamente estables. Los derivados de la hidroxilamina (compuestos aminoácidos) reaccionan con los aldehídos y las cetonas, y producen oximas. Las oximas son superiores a las hidrazonas en cuanto a la estabilidad hidrolítica. Tanto las hidrazonas como las oximas pueden reducirse con borohidruro de sodio (NaBH4) para aumentar aún más la estabilidad de la vinculación.
Obtenga más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros kits de etiquetado, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Preparamos conjugados de anticuerpos personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le’ prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Productos relacionados
DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 0,5 a 1 mg (A33086)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 20 a 50 μg (A33087)
Kit de purificación de conjugado de anticuerpos de 50 a 100 μg (A33088)
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Hidracida |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Ácido carboxílico, cetona, aldehído |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Amina, hidracida |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 488 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Línea de productos | Alexa Fluor™ |
| Emisión | 517 nm |
| Mostrar más |