Learn More
Molecular Probes™ Azida Alexa Fluor™ 488 (5-Carboxamido-(6-Azidohexanilo), bis(sal de trietilamonio) Alexa Fluor™ 488), 5-isómero
Código de producto. 10033964
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10033964 0,5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10033964 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A10266
Edge
Azida Alexa Fluor™ 488 (5-Carboxamido-(6-Azidohexanilo), bis(sal de trietilamonio) Alexa Fluor™ 488), 5-isómero
La azida Alexa Fluor® 488 fluorescente de color verde reacciona con alquenos terminales mediante una reacción clic catalizada con cobre. Además de ser un fluoróforo extremadamente brillante y fotoestable para su uso en citometría de flujo, microscopía y detección de alto contenido (HCS), Alexa Fluor® 488 también se puede utilizar como hapteno biortogonal o biológicamente único para su uso en aplicaciones que requieren amplificación de la señal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 0,5 mg
Tipo de producto Azida
Peso molecular 861.04 g/mol
Solubilidad DMF (dimetilformamida), DMSO (dimetilsulfóxido)
Contenido y almacenamiento Almacenar a ≤ - 20 °C, desecado y protegido de la luz.
Reactividad química Alquino
Método de detección Fluorescente
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de sistema Click-iT™
Fracción reactiva Amina, azida
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 488
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Color Verde
Línea de productos Alexa Fluor, Molecular Probes
Emisión 519
Excitación 495