Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Alkyne (Alexa Fluor™ 488 5-Carboxamido-(Propargyl), Bis(Triethylammonium Salt)), 5-isomer
Código de producto. 10287944
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10287944 0,5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 10287944 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A10267
Alquino Alexa Fluor™ 488 (Alexa Fluor™ 488 5-carboxamido-(propargil), bis(sal de trietilamonio)), 5-isómero
El alquino Alexa Fluor™ 488 verde fluorescente reacciona con azidas mediante una reacción clic catalizada con cobre. Además de ser un fluoróforo extremadamente brillante y fotoestable para su uso en citometría de flujo, microscopía y detección de alto contenido (HCS), Alexa Fluor™ 488 también se puede utilizar como hapteno biortogonal o biológicamente único para su uso en aplicaciones que requieren amplificación de la señal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 0,5 mg
Tipo de producto Alquino
Peso molecular 773,91 Da
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Contenido y almacenamiento Almacenar a ≤ - 20 °C, desecado y protegido de la luz.
Reactividad química Azida
Método de detección Fluorescente
Grupo reactivo Alquino
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Alquino
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 488
Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
Color Verde
Línea de productos Alexa Fluor, Molecular Probes