Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 5-TFP (Alexa Fluor™ 488 Carboxylic Acid, 2,3,5,6-Tetrafluorophenyl Ester), 5-isomer
Descripción
Los ésteres de tetrafluorofenil (TFP) son una mejora sobre la química del éster de succinimidilo (éster SE o NHS) que se suele utilizar para unir fluoróforos o haptenos a las aminas primarias de biomoléculas. Ambas químicas reactivas producen el mismo fuerte enlace de amida entre el colorante o el hapteno y el compuesto de interés, pero los ésteres de TFP son menos susceptibles a la hidrólisis espontánea durante las reacciones de conjugación. Los ésteres de Alexa Fluor TFP son estables durante varias horas al pH básico normalmente usado para reacciones, que tienen una mayor duración que los ésteres de succinimidilo.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Éster de tetrafluorofenilo de ácido carboxílico |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. |
| Reactividad química | Amina |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fracción reactiva | Éster activo, éster de TFP |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 488 |
| Tipo de etiqueta | Colorantes Alexa Fluor |
| Línea de productos | Alexa Fluor |