Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 405 Cadaverine
Código de producto. 10484162
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10484162 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10484162 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A30675
Cadaverina Alexa Fluor™ 405
La cadaverina Alexa Fluor™ 405 es útil como marcador polar y como colorante reactivo para el etiquetado de proteínas a través de una fracción de ácido carboxílico. Alexa Fluor™ 405 es un colorante con fluorescencia violeta brillante con una excitación adaptada idealmente para la línea de láser de 405 nm. El tinte Alexa Fluor™ 405, empleado para la generación estable de señales para la adquisición de imágenes en citometría de flujo, es soluble en agua e insensible al pH entre pH 4 y pH 10. Además de formulaciones de colorante reactivo, ofrecemos el colorante Alexa Fluor™ 405 conjugado con una serie de anticuerpos, péptidos, proteínas, trazadores y sustratos de amplificación optimizados para la detección y el marcaje celular.
Información detallada acerca de la cadaverina AlexaFluor™:
  • Etiqueta de fluoróforo: tinte Alexa Fluor™ 405
  • Grupo reactivo: cadaverina
  • Reactividad: ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas (y residuos de glutamina a través de una reacción de transamidación catalizada por enzimas)
  • Ex/Em del conjugado: 399/422 nm
  • Coeficiente de extinción: 29.000 cm-1 m-1
  • Tintes espectralmente similares: Cascade Blue
  • Peso molecular: 666,58
    Aplicaciones de seguimiento y marcado celular
    Las cadaverinas Alexa Fluor™ son excelentes marcadores polares fluorescentes porque son brillantes, pequeñas y solubles en agua. Puesto que contienen un grupo funcional con fijación de aldehídos, se pueden fijar en células mediante el tratamiento con formaldehído o glutaraldehído. Estos se cargan fácilmente en células mediante microinyección, infusión con pipeta de parche o inducidos por absorción mediante nuestro reactivo de carga de célula pinocítica Influx™. Obtenga más información acerca del seguimiento y marcado de células.
    Aplicaciones de etiquetado de proteínas
    Las cadaverinas Alexa Fluor™ pueden usarse como moléculas reactivas para añadir una etiqueta fluorescente a los ácidos carboxílicos utilizando un agente de acoplamiento como una carbodiimida; no reaccionan espontáneamente con los ácidos carboxílicos en solución. Sin embargo, reaccionan espontáneamente con los grupos funcionales reactivos a aminas comunes, incluidos los ésteres de succinimidil y los isotiocianatos. Las cadaverinas Alexa Fluor™ que contienen aminas también pueden usarse para etiquetar residuos de glutamina en algunas proteínas y péptidos a través de una reacción de transamidación catalizada por enzimas.
    Obtenga más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
    Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte nuestros kits de etiquetado de anticuerpos o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para otras opciones. Para obtener más información acerca de nuestros kits de etiquetado, lea Kits para etiquetado de proteínas y ácidos nucleicos: sección 1.2 del manual de Molecular Probes™.
    Personalizaremos el conjugado que desee
    Si no encuentra lo que busca en nuestro catálogo en línea, prepararemos el conjugado de anticuerpos o proteínas que desee.’’’’ Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
    Productos relacionados
    DMSO (dimetilsulfóxido) (D12345)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 0,5-1 mg (A33086)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 20-50 μg (A33087)
    Kit de purificación de conjugado de anticuerpos para 50-100 μg (A33088)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Cantidad 1 mg
    Tipo de producto Cadaverina
    Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
    Reactividad química Ácido carboxílico, cetona, aldehído
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Fracción reactiva Amina, cadaverina
    Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 405
    Tipo de etiqueta Colorantes Alexa Fluor
    Línea de productos Alexa Fluor
    Emisión 422 nm
    Excitación 399 nm