Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 350 Antibody Labeling Kit
Descripción
Los kits de etiquetado de anticuerpos Molecular Probes™ Alexa Fluor™ proporcionan una manera práctica de etiquetar pequeñas cantidades de anticuerpos con colorantes Alexa Fluor™ (disponibles en 10 colores). Este kit está optimizado para el etiquetado de 100 μg de anticuerpos por reacción con Alexa Fluor™ 350 azul fluorescente. También es posible etiquetar cantidades más pequeñas en comparación con otras proteínas (>40 kDa).
El kit contiene todo lo necesario para llevar a cabo cinco reacciones de etiquetado diferentes, así como para purificar los conjugados resultantes. Los conjugados son ideales para varias aplicaciones, incluyendo la citometría de flujo, la microscopía fluorescente, la inmunohistoquímica, la detección primaria, ELISA, la inmunocitoquímica, FISH indirecta y mucho más.
Características importantes del kit de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor™ 350:
El kit contiene todo lo necesario para llevar a cabo cinco reacciones de etiquetado diferentes, así como para purificar los conjugados resultantes. Los conjugados son ideales para varias aplicaciones, incluyendo la citometría de flujo, la microscopía fluorescente, la inmunohistoquímica, la detección primaria, ELISA, la inmunocitoquímica, FISH indirecta y mucho más.
Características importantes del kit de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor™ 350:
- Con una excitación y emisión máximas de 346/442 nm, Alexa Fluor™ 350 puede excitarse de manera eficaz mediante una línea de láser UV y puede detectarse según filtros DAPI estándar.
- Las proteínas etiquetadas suelen estar listas para su uso en 90 min(∼15 min de manipulación)
- Útil para etiquetar 100 μg de proteína.
- Optimizado para el etiquetado a pequeña escala de cualquier proteína inferior a >40 kDa.
- Purificado con prácticos filtros de centrifugación
- Las proteínas de estabilización deben eliminarse de la muestra antes del marcaje.
- Incluye instrucciones detalladas para determinar el grado de etiquetado (DOL).
Mejores resultados y flujos de trabajo con anticuerpos primarios etiquetados
Un anticuerpo primario marcado directamente con un fluoróforo suele producir una menor fluorescencia de fondo y menos uniones inespecíficas. Además, en el mismo experimento se pueden usar fácilmente varios anticuerpos primarios del mismo isotipo o derivados de la misma especie si están etiquetados directamente con fluoróforos compatibles.
Los colorantes Alexa Fluor™ son mejores
En comparación con los colorantes tradicionales, los colorantes Alexa Fluor™ son más brillantes y fotoestables, y presentan una mayor resistencia al pH, entre pH 4 y pH 10. Además, por lo general, al usar colorantes Alexa Fluor™, se pueden lograr mayores niveles de marcaje sin supresión intramolecular. Para obtener más información, consulte la guía Alexa Fluor™ Dyes Spanning the Visible and Infrared Spectrum—Section 1.3.
Más información acerca del etiquetado de proteínas y anticuerpos
Ofrecemos una amplia selección de kits de etiquetado de anticuerpos y proteínas Molecular Probes™ que se ajustan a su material de partida y a su configuración experimental. Consulte la guía Antibody Labeling from A to Z o utilice nuestra herramienta de selección química de etiquetado para ver otras opciones. Para obtener más información sobre nuestros diversos kits, consulte la guía Kits for Labeling Proteins and Nucleic Acids—Section 1.2 del manual de Molecular Probes™.
Preparamos conjugados de anticuerpos personalizados
Si no encuentra lo que busca en nuestra lista de productos, le prepararemos un conjugado de anticuerpos personalizado. Nuestro servicio de conjugación personalizada es eficiente y confidencial, y garantizamos la calidad de nuestro trabajo. Contamos con la certificación ISO 9001:2000.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de etiquetado de anticuerpos |
| Cantidad | 1 kit |
| Contenido y almacenamiento | El kit de etiquetado de anticuerpos Alexa Fluor™ 350 incluye 5 viales de colorante reactivo, bicarbonato sódico, resina de purificación, columnas de centrifugación y tubos de recogida. |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Excitación/emisión | 346/442 |
| Método de etiquetado | Basado en conjugación |
| Escala de etiquetado | 100 μg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Alexa Fluor |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 350 |
| Mostrar más |