Learn More
Sal monosódica trihidratada del ácido alendrónico, TRC
Código de producto. 30327878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327878 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30327878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA52125025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium alendronate trihydrate
CAS 121268-17-5
Fórmula molecular C4H12NO7P2.Na.3H2O
Cantidad 25 mg
Sinónimo Sodium Alendronate Trihydrate, Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, sodium salt, hydrate (1:1:3) (ACI), Phosphonic acid, (4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, monosodium salt, trihydrate (9CI), Alendronate monosodium trihydrate, Alendronate sodium hydrate, Alendronic acid monosodium salt trihydrate, Monosodium alendronate trihydrate, Sodium alendronate hydrate, Teiroc
Fórmula InChI InChI=1S/C4H13NO7P2.Na.3H2O/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12;;;;/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
SMILES O.O.O.[Na+].NCCCC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)[O-]
Nombre IUPAC sodio;(4-amino-1-hidroxi-1-fosfonobutil)-hidroxifosfinato;trihidrato
Peso molecular (g/mol) 325.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.0304