Learn More
Ácido alendrónico-d6 (principal), TRC
Código de producto. 30319780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30319780 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30319780 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5212522.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alendronic Acid-d6
CAS 1035437-39-8
Fórmula molecular C4 D6 H7 N O7 P2
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo Phosphonic acid, P,P'-(4-amino-1-hydroxybutylidene-2,2,3,3,4,4-d6)bis- (ACI), P,P'-(4-Amino-1-hydroxybutylidene-2,2,3,3,4,4-d6)bis[phosphonic acid] (ACI), 4-Amino-1-hydroxy-1,1-butanediphosphonic-2,2,3,3,4,4-d6 acid, Alendronic Acid-d6, Alendronic Acid-D6 (3-aminopropyl-1,1,2,2,3,3-D6), Alendronic-2,2,3,3,4,4-d6 Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H13NO7P2/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)/i1D2,2D2,3D2
SMILES [2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O
Nombre IUPAC Ácido (4-amino-2,2,3,3,4,4-hexadeuterio-1-hidroxi-1-fosfonobutil)fosfónico
Peso molecular (g/mol) 255.133
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.054