Learn More
Alendronate sodium hydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16475286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16475286 100 mg 100 miligramos
16461596 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16475286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11101
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Alendronate (sodium hydrate) is a farnesyl diphosphate synthase inhibitor with IC50 of 460 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material Alendronate sodium hydrate
Forma física Solid
CAS 121268-17-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H18NNaO10P2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo Alendronate MK 217 G-704650 Adronat
Información de solubilidad H2O : ≥ 28.57 mg/mL (87.88 mM)
SMILES OP(C(O)(CCCN)P(O)(O[Na])=O)(O)=O.[3H2O]
Peso molecular (g/mol) 325.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.12
Porcentaje de pureza 97.0%