Learn More
Ácido Alendronato, TRC
Código de producto. 30135673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135673 10 g 10 g
30007608 5 g 5 g
30004975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA52126310G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 66376-36-1
Fórmula molecular C4H13NO7P2
Peso molecular (g/mol) 249.1
Sinónimo P,P'-(4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis[phosphonic Acid], 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-bisphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonate, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutane-1,1-diyldiphosphonic Acid, 4-Amino-1-hydroxybutylidene-1,1-bis(phosphonic Acid), ABDP, Alendronic Acid(4-amino-1-hydroxybutylidene)bis-, BPH 1, Marvil, (4-Amino-1-hydroxybutylidene)bis-phosphonic Acid
Nombre IUPAC (4-amino-1-hidroxi-1-fosfonobutil) ácido fosfónico
SMILES C(CC(O)(P(=O)(O)O)P(=O)(O)O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alendronate Acid
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H13NO7P2/c5-3-1-2-4(6,13(7,8)9)14(10,11)12/h6H,1-3,5H2,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.0167