Learn More
Metabolito alectinib M4 , TRC
Código de producto. 30134769
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134769 5 mg 5 miligramos
30138548 10 mg 10 miligramos
30011566 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134769 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5211505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256585-04-2
Fórmula molecular C28H32N4O2
Peso molecular (g/mol) 456.58
Sinónimo 9-Ethyl-6,11-dihydro-8-[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-1-piperidinyl]-6,6-dimethyl-11-oxo-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile
Nombre IUPAC 9-etil-8-[4-(2-hidroxietilamino)piperidina-1-il]-6,6-dimetil-11-oxo-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo
SMILES OCCNC1CCN(C2=CC(C(C)(C)C(C(C=CC(C#N)=C3)=C3N4)=C4C5=O)=C5C=C2CC)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alectinib M4 metabolite
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H32N4O2/c1-4-18-14-21-22(15-24(18)32-10-7-19(8-11-32)30-9-12-33)28(2,3)27-25(26(21)34)20-6-5-17(16-29)13-23(20)31-27/h5-6,13-15,19,30-31,33H,4,7-12H2,1-3H3
Porcentaje de pureza >95%