Learn More
Alectinib Hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Alectinib Hydrochloride (CH5424802 Hydrochloride
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alectinib Hydrochloride |
| CAS | 1256589-74-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C30H35ClN4O2 |
| Cantidad | 200 mg |
| Sinónimo | CH5424802 HydrochlorideRO5424802 HydrochlorideAF-802 Hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 5 mg/mL (9.63 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | [H]Cl.N#CC1=CC2=C(C3=C(N2)C(C)(C4=CC(N5CCC(CC5)N6CCOCC6)=C(C=C4C3=O)CC)C)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 519.08 |
| Mostrar más |