Learn More
Alectinib-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Alectinib-d8 |
| CAS | 1256585-15-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C30 D8 H26 N4 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 9-Ethyl-6,11-dihydro-6,6-dimethyl-8-[4-(4-morpholinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-1-piperidinyl]-11-oxo-5H-benzo[b]carbazole-3-carbonitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H34N4O2/c1-4-20-16-23-24(17-26(20)34-9-7-21(8-10-34)33-11-13-36-14-12-33)30(2,3)29-27(28(23)35)22-6-5-19(18-31)15-25(22)32-29/h5-6,15-17,21,32H,4,7-14H2,1-3H3/i11D2,12D2,13D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2CCN(CC2)c3cc4c(cc3CC)C(=O)c5c([nH]c6cc(ccc56)C#N)C4(C)C)C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 9-etil-6,6-dimetil-8-[4-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuteriomorfolin-4-il)-1-piperidil]-11-oxo-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 490.66 |
| Mostrar más |