Learn More
Aldoxorubicin, MedChemExpress
Descripción
Aldoxorubicin (INNO-206) is an albumin-binding prodrug of Doxorubicin (DNA topoisomerase II inhibitor), which is released from albumin under acidic conditions. Aldoxorubicin (INNO-206) has potent antitumor activities in various cancer cell lines and in murine tumor models.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldoxorubicin |
| CAS | 1361644-26-9 |
| Color | Red |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C37H42N4O13 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | INNO-206 DOXO-EMCH |
| Información de solubilidad | DMSO : 55 mg/mL (73.26 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | [H][C@@]1(O[C@H]2C[C@@](/C(CO)=N/NC(CCCCCN3C(C=CC3=O)=O)=O)(O)CC(C2=C4O)=C(O)C5=C4C(C6=C(OC)C=CC=C6C5=O)=O)O[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](N)C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 750.75 |
| Mostrar más |