Learn More
Aldox, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldox |
| CAS | 45267-19-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H40 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide, Dimethylaminopropyl Myristamide, Lexamine M 13, Myristamidopropyl Dimethylamine, N-[3-(Dimethylamino)propyl]myristamide, Schercodine M |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H40N2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22) |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-(dimetilamino)propil]tetradecanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 312.53 |
| Mostrar más |