Learn More
Clorhidrato de Aldox, TRC
Código de producto. 30310626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30310626 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30310626 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5210051G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Aldox Hydrochloride
CAS 351523-23-4
Fórmula molecular C19H40N2O . HCl
Cantidad 1 g
Sinónimo N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H40N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3;/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22);1H
SMILES Cl.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C
Nombre IUPAC N-[3-(dimetilamino)propil]tetradecanamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 349
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.2907
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.