Learn More
Clorhidrato de Aldox, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldox Hydrochloride |
| CAS | 351523-23-4 |
| Fórmula molecular | C19H40N2O . HCl |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | N-[3-(Dimethylamino)propyl]tetradecanamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H40N2O.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19(22)20-17-15-18-21(2)3;/h4-18H2,1-3H3,(H,20,22);1H |
| SMILES | Cl.CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCCN(C)C |
| Nombre IUPAC | N-[3-(dimetilamino)propil]tetradecanamida;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 349 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.2907 |