Learn More
Aldosterona (hemiacetal) (1,0 mg/mL en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30180040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180040 1 x 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30180040 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT03001X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldosterone
CAS 52-39-1
Fórmula molecular C21 H28 O5
Cantidad 1 x 1 mL
Sinónimo Pregn-4-en-18-al, 11,21-dihydroxy-3,20-dioxo-, (11β)-, Aldosterone (8CI), (+)-Aldosterone, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketo-4-pregnen-18-al, 11β,21-Dihydroxy-3,20-diketopregn-4-ene-18-al, 11β,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,18,20-trione, 18-Formyl-11β,21-dihydroxy-4-pregnene-3,20-dione, 18-Oxocorticosterone, Aldocorten, Aldocortene, Aldocortin, Electrocortin, Elektrocortin, NSC 73856, Reichstein X, d-Aldosterone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O5/c1-20-7-6-13(24)8-12(20)2-3-14-15-4-5-16(18(26)10-22)21(15,11-23)9-17(25)19(14)20/h8,11,14-17,19,22,25H,2-7,9-10H2,1H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21+/m0/s1
SMILES C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10-metil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantreno-13-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 360.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 360.1937
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aldosterone 1 mg/mL