Learn More
Aldosterona 3-(O-carboximetil)oxima (> 80%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldosterone 3-(O-Carboxymethyl)oxime |
| CAS | 55482-95-6 |
| Fórmula molecular | C23 H31 N O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [[[(11β)-11,21-Dihydroxy-18,20-dioxopregn-4-en-3-ylidene]amino]oxy]acetic Acid, Pregnane Acetic Acid Derivative, 4-Pregnen-11β,21-diol-3,18,20-trione 3-O-Carboxymethyloxime, 2-((((8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S,E)-13-Formyl-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10-methyl-1,2,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-3H-cyclopenta[a]phenanthren-3-ylidene)amino)oxy)acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H31NO7/c1-22-7-6-14(24-31-11-20(29)30)8-13(22)2-3-15-16-4-5-17(19(28)10-25)23(16,12-26)9-18(27)21(15)22/h8,12,15-18,21,25,27H,2-7,9-11H2,1H3,(H,29,30)/b24-14+/t15-,16-,17+,18-,21+,22-,23+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC\C(=N/OCC(=O)O)\C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)CO)[C@]4(C[C@H](O)[C@H]23)C=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[(E)-[(8S,9S,10R,11S,13R,14S,17S)-13-formil-11-hidroxi-17-(2-hidroxiacetil)-10-metil-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ilideno]amino]oxiacético |
| Peso molecular (g/mol) | 433.49 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 433.2101 |