Learn More
Aldosterona 21-acetato, TRC
Código de producto. 30327435
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30327435 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30327435 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA5147101MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldosterone 21-Acetate
CAS 2827-21-6
Fórmula molecular C23H30O6
Cantidad 1 mg
Sinónimo Aldosterone 21-Monoacetate, (11beta)-21-(Acetyloxy)-11,18-epoxy-18-hydroxy-pregn-4-ene-3,20-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O6/c1-12(24)28-11-18(26)17-6-5-16-15-4-3-13-9-14(25)7-8-22(13,2)20(15)19-10-23(16,17)21(27)29-19/h9,15-17,19-21,27H,3-8,10-11H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19-,20+,21?,22-,23+/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3[C@@H]5C[C@]12C(O)O5
Nombre IUPAC Acetato de [2-[(1R,2S,5S,6S,14R,15S,16S)-18-hidroxi-14-metil-11-oxo-17-oxapentaciclo[14.2.1.01,5.06,15.09,14]nonadec-9-en-2-il]-2-oxoetilo]
Peso molecular (g/mol) 402.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 402.2042