Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldolase |
| CAS | 9024-52-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | D -Fructose-1, 6-bisphosphate-D -glyceraldehyde-3-phosphate lyase, E.C. 4.1.2.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | ≈161,000 |
| Forma física | Polvo |