Learn More
Aldicarb, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb |
| CAS | 116-06-3 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 O2 S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Propionaldehyde, 2-methyl-2-(methylthio)-, O-(methylcarbamoyl)oxime (8CI), 2-Methyl-2-(methylthio)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime, Aldicarb, NSC 379586, OMS 771, Temik, Temik 10G, Temik G 10, UC 21149 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10) |
| SMILES | CNC(=O)ON=CC(C)(C)SC |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de [(2-metil-2-metilsulfanilpropilideno)amino] |
| Peso molecular (g/mol) | 190.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0776 |