Learn More
Aldicarb sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb-sulfone |
| CAS | 1646-88-4 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Propionaldehyde, 2-methyl-2-(methylsulfonyl)-, O-(methylcarbamoyl)oxime (7CI,8CI), Carbamic acid, methyl-, O-[[2-methyl-2-(methylsulfonyl)propylidene]amino] deriv. (8CI), 2-Methyl-2-(methylsulfonyl)propionaldehyde O-(methylcarbamoyl)oxime, Aldicarb sulfone, Aldoxycarb, Standak, Sulfocarb, Temik sulfone, UC 21865, UCES, Yangdimiewei |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10) |
| SMILES | CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de [(2-metil-2-metilsulfonilpropilideno)amino] |
| Peso molecular (g/mol) | 222.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0674 |