Learn More
Aldicarb sulfone, MedChemExpress
Código de producto. 16457356
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16457356 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16457356
Marca: Medchem Express HY17530
MedChemExpress Aldicarb sulfone(Temik sulfone) is a carbamate insecticide; is a cholinesterase inhibitor which prevents the breakdown of acetylcholine in the synapse.
Aldicarb sulfone(Temik sulfone) is a carbamate insecticide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldicarb sulfone
Forma física Solid
CAS 1646-88-4
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H14N2O4S
Información de solubilidad DMSO : ≥ 34 mg/mL (152.97 mM)
SMILES CC(S(=O)(C)=O)(C)/C=N/OC(NC)=O
Peso molecular (g/mol) 222.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.26
Porcentaje de pureza 98.0%