Learn More
Aldicarb-sulfona, Honeywell Fluka™
Código de producto. 16616133 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16616133 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16616133 Proveedor Honeywell Fluka N.º de proveedor R1677100MG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad  y materiales de referencia orgánicos.
  • Producido conforme a ISO 9001
  • Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
  • Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldicarb-sulfone
CAS 1646-88-4
% máx. CAS ≤ 100%
Densidad 1.35 g/cm3
Beilstein 2215242
Color Incolora
Sinónimo N; [(2-methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-methylcarbamate
Peso molecular (g/mol) 222.36 g/mol
Cantidad 100 mg
Grado Acaricidas e insecticidas