Learn More
Aldicarb-sulfona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30308948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30308948 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30308948 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10080000AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldicarb-sulfone
CAS 1646-88-4
Nombres de analitos o componentes Aldicarb-sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H14 N2 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)
SMILES CNC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C
Nombre IUPAC N-metilcarbamato de [(2-metil-2-metilsulfonilpropilideno)amino]
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 222.26
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.0674 g/mol