Learn More
Aldicarb-d3, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb D3 (methyl-D3) |
| CAS | 1795142-83-4 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | [(2-Methyl-2-methylsulfanylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=CC(C)(C)SC |
| Nombre IUPAC | [(2-metil-2-metilsulfanilpropilideno)amino] N-(trideuteriometil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 193.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0964 |