Learn More
Sulfóxido de aldicarb-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb-d3 Sulfoxide |
| CAS | 1795136-36-5 |
| Fórmula molecular | C7H11D3N2O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)propanal O-[(Methylamino-d3)carbonyl]oxime, 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)propionaldehyde O-(Methylcarbamoyl-d3)oxime, 2-Methyl-2-(methylsulfinyl)propionaldehyde O-(Methylcarbamoyl-d3)oxime, Temik-d3 Sulfoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,13(4)11)5-9-12-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+ |
| SMILES | O=C(NC([2H])([2H])[2H])O/N=C/C(C)(C)S(C)=O |
| Nombre IUPAC | N-metilcarbamato de [(E)-(2-metil-2-metilsulfinilpropilideno)amino] |
| Peso molecular (g/mol) | 209.28 |