Learn More
Aldicarb-d3 sulfona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb-sulfone D3 (N-methyl D3) |
| CAS | 1795135-15-7 |
| Fórmula molecular | C7 H14 N2 O4 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Aldicarb-sulfone D3, [(2-Methyl-2-methylsulfonylpropylidene)amino] N-(trideuteriomethyl)carbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14N2O4S/c1-7(2,14(4,11)12)5-9-13-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/i3D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])NC(=O)ON=CC(C)(C)S(=O)(=O)C |
| Nombre IUPAC | [(2-metil-2-metilsulfonilpropilideno)amino] N-(trideuteriometil)carbamato |
| Peso molecular (g/mol) | 225.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0863 |