Learn More
Mezcla de aldehídos 875 1000 μg/ml en agua, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Acetaldehyde∣Paraformaldehyde |
| CAS | 75-07-0, 30525-89-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Acetaldehyde∣Paraformaldehyde |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Agua |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acetaldehyde 1000 μg/mL∣Paraformaldehyde 1000 μg/mL |